Learn More
Chloramphenicol, 99,78%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441861 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11441861 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11441861 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219032180
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Farbe Weiß bis Creme-farben
Dichte 1.586g/mL
Prozentgehaltsbereich 0.9978
Summenformel C11H12Cl2N2O5
Menge 100 g
Synonym chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
InChI-Schlüssel WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-Nitrophenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Formelmasse 323.15
Physikalische Form Kristallpulver