Learn More
Chlorfluazuron 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314767 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314767 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11297000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorfluazuron
CAS 71422-67-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorfluazuron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H9 Cl3 F5 N3 O3
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
IUPAC-Name N-[[3,5-Dichlor-4-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxyphenyl]carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
Solvent or Matrix Aceton
Molekulargewicht (g/mol) 540.65
Menge 1 mL
Formelmasse 538,963 g/mol