Learn More
Chlorguanid-d4 Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorguanide-d4 Hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H/i3D,4D,5D,6D; |
| Formelmasse | 293.11 |