Learn More
Chlorhexidin-Diacetat, >97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. Menge
11490432 25 g
11480432 5 g
2 options
Artikelnummer. 11490432
Marke: MP Biomedicals 0219136125
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 56-95-1
Summenformel C26H38Cl2N10O4
Molekulargewicht (g/mol) 625.56
MDL-Nummer MFCD00150042
InChI-Schlüssel WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chlorhexidindiacetat, Chlorhexidinacetat, Hibitandiacetat, Caswell Nr. 481E, 10,040-Diacetat, Chlorhexidinacetat (VAN), UNII-5908 zu22 f- f, chlorhexidine di acetate, chlorhexidine acetate van, unii-5908zuf22y
PubChem CID 43834499
IUPAC-Name N'-(6-{[Amino({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methyliden]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methanimidamid; bis(Essigsäure)
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Menge 25 g