Learn More
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässr. Lsg., nicht steril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2000 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420391 4 x 500 mL 2000 Milliliter
11344098 25 mL 25 Milliliter
11334098 100 mL 100 Milliliter
11410391 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11420391 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041385.AY
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18472-51-0 | C34H54Cl2N10O14 | 897.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässrig Die Lösung wird als orales antiseptisches Mittel und antimikrobielles Mittel verwendet. Es ist ein Wirkstoff in keimtötender Mundspülung, Haustiershampoo, chirurgischen Gleitmitteln sowie Wischtüchern und Handseife. Es wird in der Studie verwendet, um die Rolle von ätherischen Ölen zur Verbesserung der Hautantiseptik zu erkennen. Es spielt eine entscheidende Rolle als Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel in pharmazeutischen Produkten. Es wird auch als Zusatzstoff in Kosmetika wie Cremes, Zahnpasta und Deodorants verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18472-51-0
Summenformel C34H54Cl2N10O14
Molekulargewicht (g/mol) 897.76
MDL-Nummer MFCD00083599
InChI-Schlüssel YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonym peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
IUPAC-Name (1E)-2-[6-[[Amino-[(E)-[amino-(4-chloranilin)methyliden]amino]methyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloranilin)methyliden]guanidin;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansäure;sulfan
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorhexidine digluconate
Namenshinweis Non-sterile
Farbe Farblos
Dichte 1.06 g/mL
Prozentgehaltsbereich 20% w/v wässrige Lösung
Menge 4 x 500 mL
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 897.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/v wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine digluconate