Learn More
Chlorid-Standard für Ionenchromatographie(IC) 1 mg/ml (1000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11516653 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11516653 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11516653 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. ICAS02
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt gravimetrisch aus hochreinem Material, geprüft und verifiziert mit einem hochmodernen Ionenchromatographen und zertifiziert anhand des gravimetrischen Ergebnisses, korrigiert um die Dichte, gemäß einer Spezifikation von ±0,2 %
  • Ionenchromatographie-Referenzstandard, Ionenchromatographie-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Herstellung von Ionenchromatographie-Standards behandelt) und vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Alle Messunsicherheiten für das Produkt werden nach den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten auf der Vertrauensebene in 95 % ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: H₂O
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorid
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Verfahren Ionenchromatographie, Anionenmessung
Element Chlorid
Menge 100 ml