Learn More
Chlor - Cl @ 500 μg/g in 75 cSt Mineralöl, VHG™
Artikelnummer. 16459649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16459649 100 mL 100 Milliliter
17904186 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16459649 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGCLOIL500100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Chlor - Cl @ 500 μg/g in 75 cSt Mineralöl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorine
CAS 7782-50-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlorine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Cl2
Konzentration 500 μg/g
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cl
InChI-Formel InChI=1S/Cl2/c1-2
SMILES ClCl
IUPAC-Name molekulares Chlor
Solvent or Matrix Schweres Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 70.91
Menge 100 mL
Formelmasse 69,9377 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pre-Mixed ICP Solvent + Cobalt: Co @ 40.0 µg/g in V-Solv
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Distillates (petroleum), hydrotreated light