Learn More
Palintest™ Chlor DPD 1& 3 Photometerreagenzien
Beschreibung
- DPD-Methode – Standardmethode für die Prüfung auf Chlor und andere Desinfektionsmittelrückstände.
- Tablettenform für maximalen Komfort und Anwenderfreundlichkeit.
- Misst die Konzentration von freiem Chlor und die Gesamtchlorkonzentration.
- Messen Sie die Farbintensitäten mit einem Palintest™-Photometer.
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 50/Packung |
| Bereich | 0 bis 5 mg/l |
| Ausreichend für | 50 Tests |
| Typ | Chlorid-DPD 1 und 3-Testreagenzientabletten |