Learn More
Palintest™ TESTS CHLOR 0-5 MG/L
Click to view available options
Bereich:
0 bis 5 mg/l
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 50 pro Packung |
| Bereich | 0 bis 5 mg/l |
| Ausreichend für | 50 Tests |
| Typ | Chlorid-DPD 2-Testkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X50 TEST CHLORE DPD N°2 0-5PPM
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch kontaminerte haut gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium bromide, potassium iodide