Learn More
Hanna Instruments™ Tragbare Photometer zur Bestimmung von freiem Chlor, niedriger Bereich
Click to view available options
Bereich:
0 bis 0,5 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tragbares Photometer mit niedriger Reichweite |
| Genauigkeit | ±0,02 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chlor |
| Höhe (metrisch) | 69 mm |
| Länge (metrisch) | 192 mm |
| Lichtquelle | Wolfram-Lampe |
| Bereich | 0 bis 0,5 mg/l |
| Auflösung | 0,001 mg/l |
| Gewicht (metrisch) | 0,36 kg |
| Breite (metrisch) | 104 mm |