Learn More
Chlormadinonacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17939799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17939799 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17939799 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0529.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Chlormadinonacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlormadinone acetate
CAS 302-22-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chlormadinone acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H29 Cl O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-Acetoxy-6-chloro-6-dehydroprogesterone, 17-Acetoxy-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-17-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6,7-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, Ay 13390-6, Bellissima, Bovisynchron, CAP, Cero, Chlormadinon acetate, Chlormadinone acetate, Chronosyn, Clordion, Cyclonorm, Fertiletten, Gestafortin, Lormin, Luteran, Lutinyl, Lutoral, Lutoral (Syntex), Matrol, Menstridyl, NSC 92338, Natrol, Normenon, Prostal, RS 1280, Retex, Skedule TM, Synchrosyn, Synchrosyn P, Traslan, Verton, 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-6,7-dehydroprogesterone, 6-Chloro-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17alpha-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Chloro-17alpha-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6-dehydro-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-pregna-4,6-dien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, 6-Chloro-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-Delta6-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-Delta6-[17alpha]acetoxyprogesterone, 6-Chloro-Delta6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Dehydro-6-chloro-17alpha-acetoxyprogesterone
InChI-Formel InChI=1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC-Name [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6-chlor-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 404.93
Menge 100 mg
Formelmasse 404,1754 g/mol