Learn More
Chlormadinonacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlormadinone acetate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| Formelmasse | 404.1754 |
| Reinheit (%) | >95% |