missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlormethine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16448706 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16448706 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1253

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Chlormethine hydrochloride is a vesicant and necrotizing irritant destructive to mucous membranes.

Chlormethine hydrochloride is a vesicant and necrotizing irritant destructive to mucous membranes.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlormethine hydrochloride
CAS 55-86-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H12Cl3N
Menge 100 mg
Synonym Mechlorethamine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1298.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (519.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClCCN(CCCl)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 192.51
Formelmasse 192.51
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.