Learn More
R&D Systems™ Chlormezanone
Artikelnummer. 18742554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18742554 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18742554 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0456/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of benzodiazepine site
Chlormezanone is a anxiolytic and skeletal muscle relaxant that acts at the benzodiazepine site of GABAA receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one-1,1-dioxide
CAS 80-77-3
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Ziel GABA-A Receptor Benzodiazepines
Summenformel C11H12ClNO3S
Reinheit 0.99