Learn More
Chlor(1,5-Cyclooctadien)(Pentamethylcyclopentadienyl)Ruthenium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447315 250 mg 250 Milligramm
15437315 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447315 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046803.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92390-26-6
Summenformel C18H27ClRu
Molekulargewicht (g/mol) 379.93
MDL-Nummer MFCD07369035
InChI-Schlüssel RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
IUPAC-Name Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
SMILES Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3395
Synonym Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp
Formelmasse 379.94
Physikalische Form Crystalline Solid