Learn More
Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II), TRC
Artikelnummer. 30351484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351484 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC602200100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II)
CAS 1028206-58-7
Summenformel C26 H35 O2 P . C8 H10 N . C5 H12 O . Cl . Pd
Menge 100 mg
Synonym (SP-4-4)-[2-[2-(Amino-κN)ethyl]phenyl-κC]chloro[dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine-κP]palladium, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) - methyl-t-butyl ether adduct, SPhos Palladacycle
InChI-Formel InChI=1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
SMILES [Cl-].[Pd+].COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.COC(C)(C)C.NCCc5cccc[c]5
IUPAC-Name 2-(Cyclohexatrienyl)ethanamin; Dicyclohexyl-[2-(2,6-dimethoxyphenyl)phenyl]phosphan; 2-Methoxy-2-methylpropan; Palladium(1+); Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 760.721
Formelmasse 759.28