Learn More
Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphin)ruthenium(II)-Ethanoladdukt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487205
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487205 1 g 1 Gramm
15497205 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15487205
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046430.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 32993-05-8 | C43H41ClOP2Ru | 772.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32993-05-8
Summenformel C43H41ClOP2Ru
Molekulargewicht (g/mol) 772.27
MDL-Nummer MFCD00075004
InChI-Schlüssel YKZUFRITHQLOHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis triphenylphosphine chloro cyclopentadienylruthenium, chlorocyclopentadienylbis triphenylphosphine ruthenium ii 095h
PubChem CID 132285030
SMILES Cl[Ru++].CCO.c1cccc1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) ethanol adduct
Schmelzpunkt 135°C (decomposition)
Farbe Orange
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Chlorruthenium;cyclopentan;triphenylphosphan
Formelmasse 772.27
Physikalische Form Kristalliner Feststoff