Learn More
Chlor-N,N,N',N'-tetramethyl-formamidiniumhexafluorophosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloro-N,N,N',N'-tetramethyl-formamidinium Hexafluorophosphate |
| CAS | 94790-35-9 |
| Summenformel | C5 H12 Cl N2 . F6 P |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12ClN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CN(C)C(=[N+](C)C)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-Name | [Chlor(dimethylamino)methyliden]-dimethylazanium;hexafluorophosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 280.58 |
| Formelmasse | 280.0331 |