Learn More
Chloressigsäure, 99%, Schuppenform, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
4 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
4 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10550001 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10335790 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10753831 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10020900 4 kg Kunststoffflasche 4 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10550001 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 108510010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.55 €
    46.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 8.90 €
    16% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-11-8
Summenformel C2H3ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.5
MDL-Nummer MFCD00002683
InChI-Schlüssel FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC-Name 2-Chloressigsäure
SMILES C(C(=O)O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Chloroacetic acid
Namenshinweis 99%
Hinweise zur Zersetzung 250°C
Schmelzpunkt 61.0°C to 63.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClCH2CO2H
Menge 1 kg
Beilstein 02, 194
Merck Index 15, 2112
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Viskosität 1.29 Pas (100°C)
Formelmasse 94.5
Dampfdruck 0.75 mmHg at 20°C
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroacetic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.