Learn More
Chloressigsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447886 25 g 25 Gramm
11457886 100 g 100 Gramm
11467886 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11447886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14015.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
Chloroacetic anhydride has been used in the synthesis of 3,3?-bis(sulfonato)-4,4?-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive and photo-switchable cross-linker, D,L-7-azatryptophan, 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloroacetyl)-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2?,1?:4,5]-2-oxazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloressigsäureanhydrid wurde verwendet bei der Synthese von 3,3′ -bis(Sulfonato)-4,4′-bis(Chloracetamid)Azobenzol (BSBCA), einem wasserlöslichen, thiol-reaktiven und photoumschaltbaren Cross-Linker, D,L-7-Azatryptophan,2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(Chloracetyl)------------- diopyoline-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2′,1′:4,5]-2-Oxazolin.
Löslichkeit
Frei löslich in Äther, Chloroform. Schwer löslich in Benzol. Unlöslich in kaltem Ligroin.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmittel, Basen, Aminen, Alkoholen, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-88-8
Summenformel C4H4Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.97
MDL-Nummer MFCD00000929
InChI-Schlüssel PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC-Name (2-Chloracetyl)-2-chloracetat
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetic anhydride
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (10 mmHg)
Flammpunkt 143°C (289°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 774533
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,2113
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in ether, chloroform; Slightly soluble in benzene; Insoluble in cold ligroin
Formelmasse 170.98
Reinheit (%) 97%