Learn More
Chloraceton, 95 %, stab. mit 0.1 % epoxidiertem Sojaöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490980 1000 g -
11471890 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11922.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Chloroacetone was used in the synthesis of double-chain nonionic surfactants with an acid decomposition function via acid-catalyzed condensation with fatty alcohols (octyl, decyl and dodecyl). It was also used in the synthesis of meso-tetramethyl tetrakis-(4-phenoxy acetone)calix[4]pyrrole. It can also be used to make dye couplers for color photography and used in the Feist-Benary synthesis of furans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloroaceton wurde bei der Synthese von zweikettigen nichtionischen Tensiden mit einer Säurezersetzungsfunktion über säurekatalysierte Kondensation mit Fettalkoholen (Octyl, Decyl und Dodecyl) verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Meso-Tetramethyltetrakis-(4-Phenoxyaceton)calix[4]pyrrol verwendet. Es kann auch zur Herstellung von Farbstoff-Kopplern für die Farbfotografie und für die Feist-Benary-Synthese von Furanen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (124 g/l), Äther und Chloroform.
Hinweise
Kühlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht zusammen mit starken Basen oder Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-95-5
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
MDL-Nummer MFCD00000936
InChI-Schlüssel BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:47220
SMILES CC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetone
Namenshinweis Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.161
pH 4.3
Siedepunkt 118°C to 120°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Prozentgehaltsbereich 95%, Stabilized with 0.1% Epoxidized Soybean Oil
Geruch Pungent
Strukturformel ClCH2COCH3
Brechungsindex 1.434
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1695
Beilstein 605369
Merck Index 14,2114
Synonym chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (124g/L),ether and chloroform.
IUPAC-Name 1-chloropropan-2-one
PubChem CID 6571
Formelmasse 92.53
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroacetone