Learn More
Chloraceton, 96 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
5 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10752791 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10582961 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10255940 1 L Glasflasche 1 Liter
10697953 5 L Plastikeimer 5 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10752791
Marke: Thermo Scientific Acros 173472500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-95-5
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.52
MDL-Nummer MFCD00000936
InChI-Schlüssel BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
PubChem CID 6571
ChEBI CHEBI:47220
IUPAC-Name 1-chloropropan-2-one
SMILES CC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetone
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -44.5°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 119.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2COCH3
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 250 mL
Beilstein 01, 653
Merck Index 15, 2114
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 124g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Stabilisator 0.1% epoxidized soybean oil
Viskosität 1.11 mPa.s (25°C)
Formelmasse 92.52
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetone, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.