Learn More
Chloracetylanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30353662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353662 10 g -
30366460 1 g 1 Gramm
30350733 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC32720510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-88-8
Summenformel C4H4Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.98
Synonym Bischloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Anhydride, alpha,alpha'-Dichloroacetic Anhydride, NSC 71207
IUPAC-Name (2-Chloracetyl)-2-chloracetat
SMILES O=C(OC(=O)CCl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroacetyl Anhydride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Formelmasse 169.9537