Learn More
Chlorobenzol, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-217306 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10022900
Marke: Thermo Scientific Acros 222115000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.556
MDL-Nummer MFCD00000530
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Schmelzpunkt -45.0°C
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.01 max. at 360nm, 0.07 max. at 300nm, 0.3 max. at 290nm, 1 max. at 287nm
Dichte 1.1075g/mL
Siedepunkt 131.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 23°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5230 to 1.5250
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 1.1075
Strukturformel C6H5Cl
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 2122
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 112.56
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.