Learn More
Chlorobenzol, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761725 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10761725 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10022900 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761725 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222110025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 €
    234.00 € / 2.5 Liter
    Sparen 21.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.556
MDL-Nummer MFCD00000530
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Schmelzpunkt -45.0°C
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.01 max. at 360nm, 0.07 max. at 300nm, 0.3 max. at 290nm, 1 max. at 287nm
Dichte 1.1075g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt 23°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5230 to 1.5250
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 1.1075
Strukturformel C6H5Cl
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 2122
Siedepunkt 131.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 112.56
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.