Learn More
Chlorbenzol-d5, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449940
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449940 5g 5 Gramm
11439940 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11449940 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044712.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3114-55-4
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 117.587
MDL-Nummer MFCD00000531
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Synonym chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
PubChem CID 575975
IUPAC-Name 1-Chlor-2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene-d5
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,157 g/mL
Flammpunkt 24  °C (75  °F)
Geruch Aromatisch
Brechungsindex 1,522
Menge 5g
Siedepunkt 130 °C
UN-Nummer UN1134
Beilstein 1866335
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 117.6
Reinheit (%) 99%