Learn More
Chlorbenzol D5 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Chlorobenzene D5 |
| CAS | 3114-55-4 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Methanol |
| Summenformel | C6 2H5 Cl |
| Menge | 1 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 117.59 |
| Formelmasse | 117,0394 g/mol |