Learn More
Chlorbenzol-d5, für die NMR-Spektroskopie, 98.5+ Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10531241
Marke: Thermo Scientific Acros 175320050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3114-55-4
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 117.587
MDL-Nummer MFCD00000531
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Synonym chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
PubChem CID 575975
IUPAC-Name 1-Chlor-2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene-d5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 98.5+ atom % D
Deuterium (D) Min. 98,50%
Verpackung Glasflasche
Menge 5g
Strukturformel C6D5Cl
Formelmasse 117.6
Güte NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene-d5
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.