Learn More
Chlorbenzol, extra rein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10550911 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10550911 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
11448982 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10243660 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10273800 25 L Metallbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10550911 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/4680/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 €
    110.00 € / 2.5 Liter
    Sparen 31.00 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.56
MDL-Nummer 530
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES ClC1=CC=CC=C1
Specifications
Schmelzpunkt -45 °C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 12 mbar bei 20 °C
Viskosität 0,8 mPaS bei 20 °C
Siedepunkt 131 °C
Formelmasse 112,56 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorobenzene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.