Learn More
Chlorbenzol, ReagentPlus™, 99 %, Solstice
Artikelnummer. 15610950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15610950 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15600950 1 l Glasflasche 1 Liter
15620950 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15610950 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 1013892.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.27 €
    56.98 € / 2.5 Liter
    Sparen 16.29 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 108-90-7
Summenformel C6H5Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.556
MDL-Nummer MFCD00000530
InChI-Schlüssel MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Monochlorbenzol, Benzolchlorid, Phenylchlorid, Benzol, Chlor, Chlorbenzol, Chlorbenzen, Chlorobenzen, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Chlorbenzol
Schmelzpunkt -45 °C
Farbe Farblos
Dichte 1,106 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.071
Flammpunkt 27 °C (80,6 °F)
Zündpunkt 1178 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.524 (Lit.)
Dampfdruck 11,8 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1134
Beilstein 605632
Siedepunkt 130 °C bis 132 °C
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser, 0,207 g/L bei 20 °C
Formelmasse 112,56 g/mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorbenzol
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.