Learn More
Chlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30135714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
500 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135714 50 g 50 Gramm
30135529 500 g 500 Gramm
17924105 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36453050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Summenformel C6 H5 Cl
Molekulargewicht (g/mol) 112.56
Synonym Chlorobenzene, CP 27, Chlorobenezene, IP Carrier T 40, MCB, Monochlorobenzene, NSC 8433, Phenyl chloride, Tetrosin SP
IUPAC-Name Chlorobenzol
SMILES Clc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobenzene
Menge 50 g
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formelmasse 112.008
Reinheit (%) >95%