Learn More
Chlor-bis-(3,5-dimethylphenyl)phosphin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435630
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11435630 1 g 1 Gramm
11445630 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11435630
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25885.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 74289-57-9 | C16H18ClP | 276.744 g/mol
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine is used in the synthesis of (S)- and (R)-2,2?-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphinoyl]-5,5?,6,6?,7,7?,8,8?-octahydro-1,1?-binaphthyl (Xyl-H 8 -BINAPO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorbis(3,5-dimethylphenyl)phosphin wird bei der Synthese von (S)- und (R)-2,2′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphinyl]-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octanhydro-1,1′-binaphthyl (Xxl-H-8-BINAPO) verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74289-57-9
Summenformel C16H18ClP
Molekulargewicht (g/mol) 276.744
MDL-Nummer MFCD01630841
InChI-Schlüssel FCEBDAANWYNQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphane, chloro-bis 3,5-dimethylphenyl phosphane, bis 3,5-dimethylphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride, bis 3,5-dimethylphenyl, bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, tech, phosphinous chloride,p,p-bis 3,5-dimethylphenyl
PubChem CID 4187520
IUPAC-Name Chlor-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 276.75
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch