Learn More
Chlorobis-(4-fluorphenyl)methan, Mikromol™
Description
Chlorobis-(4-fluorphenyl)methan
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| CAS | 27064-94-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H9 Cl F2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-Name | 1-[Chlor-(4-fluorphenyl)methyl]-4-fluorbenzol |
| Show More |