Learn More
Chlorobis(4-fluorphenyl)methan, TRC
Artikelnummer. 30367635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367635 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37089510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
CAS 27064-94-4
Summenformel C13 H9 Cl F2
Menge 10 g
Synonym Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
IUPAC-Name 1-[Chlor-(4-fluorphenyl)methyl]-4-fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 238.66
Formelmasse 238.0361