Learn More
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493567
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493567 250 mg 250 Milligramm
11491550 1 g 1 Gramm
11401560 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26953.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 23039-97-6 | C12H8ClF2P | 256.617 g/mol
In chemical research. Used as an interphasic transfer catalyst, a polymerization catalyst, and a trans-halogenation catalyst. As a precursor to fire-retardant materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In der chemischen Forschung. Wird als Zwischenphasen-Transferkatalysator, Polymerisationskatalysator und Transhalogenierungskatalysator verwendet. Als Vorstufe zu feuerhemmenden Materialien.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23039-97-6
Summenformel C12H8ClF2P
Molekulargewicht (g/mol) 256.617
MDL-Nummer MFCD04972302
InChI-Schlüssel PYFWYPBHSZATST-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-fluorophenyl chlorophosphine, chlorobis 4-fluorophenyl phosphine, chloro-bis 4-fluorophenyl phosphane, chlorobis 4-fluorophenyl phosphane, acmc-20alnm, bis-4-fluorophenyl chlorophosphine, phosphinous chloride,p,p-bis 4-fluorophenyl
PubChem CID 4379931
IUPAC-Name chlor-bis(4-fluorphenyl)phosphan
SMILES C1=CC(=CC=C1F)P(C2=CC=C(C=C2)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 256.62
Reinheit (%) 98%