Learn More
Chlorobis(Cycloocten)iridium(I)-Dimer, IR nominell 42,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486645
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15486645
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044966.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 12246-51-4 | C32H56Cl2Ir2-2 | 896.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12246-51-4
Summenformel C32H56Cl2Ir2-2
Molekulargewicht (g/mol) 896.134
MDL-Nummer MFCD00213465
InChI-Schlüssel CJJIQMGSHWWMCK-XFCUKONHSA-L
Synonym chlorobis cyclooctene iridium i dimer, di-mu-chlorotetrakis cyclooctene diiridium i, bis cyclooctene iridium i chloride, dimer, chlorobis cyclooctene-iridium i dimer, chlorobis cyclooctene iridium dimer, di-mu-chlorobis cyclooctene iridium i
PubChem CID 91972094
IUPAC-Name Cycloocten; Iridium; Dichlorid
SMILES C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.[Cl-].[Cl-].[Ir].[Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobis (cyclooctene)iridium (I) Dimer
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 896
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir nominally 42.9%