Learn More
Chlorbis-(Cycloocten)rhodium(I)-Dimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10602233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10602233 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10008881 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369375000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12279-09-3 | C32H56Cl2Rh2 | 717.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12279-09-3
Summenformel C32H56Cl2Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 717.51
MDL-Nummer MFCD00013287
InChI-Schlüssel GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
Synonym chlorobis cyclooctene rhodium i dimer, chlorobis cyclooctene rhodium dimer
PubChem CID 53384308
IUPAC-Name bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis((Z)-cyclooctene) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1.C1CCC\C=C/CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Schmelzpunkt 187.0°C to 191.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 717.52
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.