Learn More
Chlorobutanol Hemihydrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30462135
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462135 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462135 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0535.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonchloroform
CAS 6001-64-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetonchloroform
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate
InChI-Formel InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Lösungstyp Neat
SMILES O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 1,1,1-trichloro-2-methylpropan-2-ol;hydrate
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 372.93
Menge 10 mg
Formelmasse 369.9231 g/mol