Learn More
Chlorcresol (4-Chlor-3-methylphenol), LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-methylphenol |
| CAS | 59-50-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Chloro-3-methylphenol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H7 Cl O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cc1cc(O)ccc1Cl |
| Mehr anzeigen |