Learn More
Chlordi(o-Tolyl)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445640 5 g 5 Gramm
11435640 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445640 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25890.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36042-94-1 | C14H14ClP | 248.69 g/mol
Chlorodi(o-tolyl)phosphine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorodi(o-tolyl)Phosphin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffprodukte verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36042-94-1
Summenformel C14H14ClP
Molekulargewicht (g/mol) 248.69
MDL-Nummer MFCD04038733
InChI-Schlüssel KAAGXBGJRWFWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodi o-tolyl phosphine, di-o-tolylchlorophosphine, bis o-tolyl chlorophosphine, chlorobis o-tolyl phosphine, chlorobis 2-methylphenyl phosphane, chloro-bis 2-methylphenyl phosphane, chloroditolylphosphine, chlorodi-o-tolylphosphine, di o-tolyl chlorophosphine, chlorobis 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 4590860
IUPAC-Name Chlor-bis(2-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodi(o-tolyl)phosphine
Schmelzpunkt 57°C
Siedepunkt 174°C to 178°C (3 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 248.69
Reinheit (%) 98%