Learn More
Chlorodi(p-Tolyl)phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415640
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11415640 1 g 1 Gramm
11425640 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11415640
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25889.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1019-71-2 | C14H14ClP | 248.69 g/mol
Chlorodi(p-tolyl)phosphine is used as a reactant for synthesis of palladium catalysts for C-C bond forming cross-coupling reactions, ligands for nickel(0)-catalyzed isomerization reactions, phosphinosulfonamide nickel complexes for oligomerization reactions. It is a reactant for phosphinylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorodi(p-tolyl)phosphin wird als Reaktionsmittel zur Synthese von Palladiumkatalysatoren für Kreuzkupplungsreaktionen verwendet, um C-C-Bindungen, Liganden für Nickel(0)-katalysierte Isomerisierungsreaktionen und Phosphinosulfonamid-Nickelkomplexe für Oligomerisierungsreaktionen zu bilden. Es ist ein Reaktionsmittel für Phosphinylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1019-71-2
Summenformel C14H14ClP
Molekulargewicht (g/mol) 248.69
MDL-Nummer MFCD01630844
InChI-Schlüssel BJBXRRHIBSXGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methylphenyl chlorophosphine, chlorodi p-tolyl phosphine, chlorodi-p-tolylphosphine, chlorobis 4-methylphenyl phosphine, bis 4-methylphenyl phosphinous chloride, chlorobis 4-methylphenyl phosphane, chloro-bis 4-methylphenyl phosphane, di-p-tolylchlorophosphine, chloro bis-p-tolyl phosphane, di p-tolyl phosphinous chloride
PubChem CID 4188608
IUPAC-Name Chlor-bis(4-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodi(p-tolyl)phosphine
Dichte 1.159
Siedepunkt 180°C to 184°C (10 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1760
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 248.69
Reinheit (%) 95%