Learn More
Chlorodicyclohexylphosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10324402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10324402 1 g Glasflasche 1 Gramm
10008851 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10324402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 353290010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16523-54-9 | C12H22ClP | 232.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16523-54-9
Summenformel C12H22ClP
Molekulargewicht (g/mol) 232.73
MDL-Nummer MFCD00014294
InChI-Schlüssel AKJFBIZAEPTXIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodicyclohexylphosphine, dicyclohexylchlorophosphine, dicyclohexylphosphinous chloride, dicyclohexylphosphine chloride, chlorodicyclohexyl phosphine, phosphinous chloride, dicyclohexyl, clpcy2, pcy2cl, chlorodicyclohexvlphosphine, dicyclohexylchlorophosphane
PubChem CID 2734135
IUPAC-Name chlorodicyclohexylphosphane
SMILES ClP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodicyclohexylphosphine
Farbe Farblos
Dichte 1.0540g/mL
Siedepunkt 165.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H11)2PCl
Brechungsindex 1.5310 to 1.5340
Menge 1 g
Relative Dichte 1.054
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts violently with water
Formelmasse 232.74
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorodicyclohexylphosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.