Learn More
Chlordiphenylphosphin, TRC
Artikelnummer. 30354408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354408 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37760325G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorodiphenylphosphine
CAS 1079-66-9
Summenformel C12H10ClP
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Chlor(diphenyl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 220.63
Formelmasse 220.0209