Learn More
Chloroform, 99.8 %, für die Analyse, mit Amylen stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10147782 1 L 1 Liter
10740844 2.5 L 2.50 Liter
10494605 25 L 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10147782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 383770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3 , 513-35-9
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-Name Chloroform
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63.0°C
Namenshinweis Stabilized with amylene
Dichte 1.4800g/mL
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 5ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Relative Dichte 1.48
Strukturformel CHCl3
Viskosität 0.56 mPa.s (20°C)
Wasser 0.02% max. (K.F.)
Merck Index 15, 2142
Siedepunkt 61.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
Formelmasse 119.38
Reinheit (%) 99.8%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.