Learn More
Chloroform, 99,8+%, zertifiziert AR Für die Analyse, stabilisiert mit Amylen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10293850 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10293850 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
11408123 500 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 500 Milliliter
10122190 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10090120 1 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 1 Liter
10725331 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10385550 25 L Metallbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10293850 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/4960/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CHCl₃, CAS-Nr. 67-66-3, 2,5 l, 61 °C, farblos, 119,38 g/mol, -63 °C, 826, kunststoffbeschichtete Glasflasche, flüssig, 213 mbar bei 20 °C, 0,56 mPa·s bei 20 °C | CAS: 67-66-3 | CHCl₃ | 119,37 g/mol
CHCl3, CAS-Nummer-67-66-3, 2,5 l, 61 °C, farblos, 119,38 g/mol, –63 °C, 826, kunststoffbeschichtete Glasflasche, Flüssigkeit, 213 mbar bei 20 °C, 0,56 mPas bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt -63°C
Farbe Farblos
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 213mbar at 20°C
MDL-Nummer MFCD00000826
Viskosität 0.56 mPaS at 20°C
Siedepunkt 61°C
IUPAC-Name Chloroform
Formelmasse 119.38g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroform, stabilized with amylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform