Learn More
Chloroform, Biotechnologie-Qualität, ≥99.8 %, enthält 0.5 bis 1.0 % Ethanol als Stabilisator, Honeywell Burdick & Jackson
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Beschreibung
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
- Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
- Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chloroform |
| Schmelzpunkt | -63 °C (Literatur) |
| Namenshinweis | Biotech Grade, ≥99.8 %, enthält 0.5 bis 1.0 % Ethanol als Stabilisator |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Dichte | 1.48 g/ml bei 25 °C; 1.492 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 61 °C |
| Menge | 1 l |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3CH2OH |
| Mehr anzeigen |