Learn More
Chloroform CHROMASOLV™ enthält ∼für die Rückstandsanalyse 1 % Ethanol als Stabilisator, ≥99,8 %, Solstice
Artikelnummer. 15682770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15682770 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15652770 1 l Glasflasche 1 Liter
15662770 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15672770 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15682770 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 256696X1L
Solstice CHROMASOLV Sonderaktion
Verwenden Sie den Aktionscode 27944
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CHROMASOLV™, für Rückstandsanalyse, enthält ∼1 % Ethanol als Stabilisator,≥ 99,8 %
  • Für Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalysen von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
MDL-Nummer MFCD00000826
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC-Name Trichlormethan
SMILES ClC(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™ Für die Rückstandsanalyse enthält ∼1% Ethanol als Stabilisator, ≥99,8%
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥0.1000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <1.0000%
Dichte 1,492 g/ml bei 25 °C (Literatur)
Menge 6 x 1 l
Verpackung Glasflasche
Hinweise zum Prozentgehalt GC-Produkt + Ethanol
Strukturformel CHCl3
UN-Nummer UN1888
Beilstein 1731042
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Siedepunkt 60 °C bis 62 °C
Reinheit (%) >99.8%
Güte Rückstandsanalyse