Learn More
Chloroform-d, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, enthält 1 v/v% TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-87665 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
50 ml
100 ml
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10215790
Marke: Thermo Scientific Acros 166260250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-49-6
Summenformel CHCl3
Molekulargewicht (g/mol) 120.375
MDL-Nummer MFCD00000827
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonym chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC-Name Trichlor(deuterio)methan
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform-d
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Farbe Weiß
Namenshinweis 99.8 atom % D
Dichte 1.5000g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Verpackung Glasflasche
Wasser Max. 0,02% (coulometrisch)
Menge Gehäuse 25mL
Schmelzpunkt -64.0°C
Siedepunkt 60.0°C
Strukturformel CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Formelmasse 120.39
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform-d
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.