Learn More
Chloroform, gereinigt, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15558694
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15558694
Marke: Macron Fine Chemicals 443210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien, gefiltert durch einen 0.2 μm-Filter.
  • Keine aktuellen Kompendien
  • Früher im USP- und NF-Kompendium gelistet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloroform
Schmelzpunkt -63.5 °C
CAS 67-66-3
Farbe Farblos
Aussehen Durchsichtig
Dichte 1.48kg/L at 25°C
Siedepunkt 61.2 °C
Menge 1 l
Geruch Süß
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Gefiltert durch einen 0.2 μm-Filter
Summenformel CHCl3
MDL-Nummer MFCD00000826
Wasser Test bestanden
Synonym Trichlormethan, Formyltrichlorid, Methan, Trichloro, Methan-Trichlorid, Methenyltrichlorid, Methyltrichlorid, Chloroform, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI-Schlüssel HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Formelmasse 119.4 mol
Güte Gereinigt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.