missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE4B Antibody (SR2301), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18609693 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18609693 50 μg 50 Mikroliter
18601224 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609693 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32238750ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PDE4B Monoclonal antibody specifically detects PDE4B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDE4B
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon SR2301
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias cAMP-specific (phosphodiesterase E4 dunce homolog, cAMP-specific 3'-5'-cyclic phosphodiesterase 4B, cAMP-specific phosphodiesterase-4 B isoform, DKFZp686F2182, Drosophila), dunce-like phosphodiesterase E4, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, MGC126529, PDE32, PDEIVB, phosphodiesterase 4B, cAMP-specific, phosphodiesterase 4B, cAMP-specific (dunce, phosphodiesterase 4B, cAMP-specific (dunce (Drosophila)-homologphosphodiesterase E4), phosphodiesterase E4 dunce homolog
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PDE4B (Uniprot #: Q07343)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5142
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.